Learn More
Brady™ Etiquetas de vinilo autolaminable para cables y alambres, totalmente blancas, para impresoras M6/M7
Descripción
- El vinilo autolaminable es ideal para usar en el etiquetado de cables y alambres y en el marcado de uso general en laboratorios.
- El adhesivo acrílico permanente y duradero tiene una extraordinaria resistencia a agua y aceite
- Con aprobación de UL
- Temperatura de servicio de -°40 C a °70 C (-40 °F a 158 °F)
- Fabricado en vinilo B-427
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | ASTM D1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, reconocido por UL |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Recubrimiento | Ninguno |
| Color | Blanco |
| Acabado | Mate |
| Formato | Troquelado |
| Material | Vinilo |
| Caras imprimibles | Imprimible por una cara |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Mostrar más |