Learn More
Brady™ Etiquetas de vinilo para todo tipo de clima
Código de producto. 31910400 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul sobre blanco
Negro/Amarillo sobre blanco
Negro/Naranja sobre blanco
Rojo sobre blanco
Tamaño de la unidad:
100 rollos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
31910400 Rojo sobre blanco 100 rollos
31910386 Negro/Amarillo sobre blanco 100 rollos
31910378 Negro/Naranja sobre blanco 100 rollos
31910395 Azul sobre blanco 100 rollos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 31910400 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 177769
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.85€
    77.15€ / 100 rollos
    Ahorro 3.70€
    4% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Este vinilo duradero, de baja retracción y adhesivo ultra agresivo, es ideal para etiquetar tuberías, equipos, estanterías y casi cualquier otra superficie industrial.
  • Los encabezados preimpresos en español te permiten crear rápidamente carteles multicolores con una sola pasada de impresión
  • Material altamente flexible con adhesivo permanente de alta adhesión, para superficies ásperas, texturizadas, sucias y duras, incluso al aire libre
  • Se adapta y adhiere a superficies difíciles como bloques de hormigón pintados, madera pintada, plástico texturizado, tuberías con camisa de papel y cajas moldeadas por soplado
  • Resistente a productos químicos, grasas y aceites, spray salino, limpiadores, detergentes y la suciedad industrial general
  • Se requiere una cinta para imprimir este material; usa el número de pieza B30-R10000
Especificaciones
Certificaciones/conformidad BS 5609:1986 Sección 2 y Sección 3
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Color Rojo sobre blanco
Acabado Brillo
Formato Troquelado
Material Vinilo
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado eléctrico, identificación general, identificación de comunicaciones de peligros, marcado de tuberías y válvulas, identificación de seguridad
Para utilizar con (equipo) M610, M611, M710, BMP61, BMP71
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +180 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +82 °C
Grosor (imperial) 0,004 in
Grosor (métrico) 0.102 mm
Longitud (imperial) 16 ft.
Anchura (imperial) 4 in
Anchura (métrico) 101.6 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 101.6 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 101.6 mm
Altura (imperial) 1,9 in
Altura del área imprimible (imperial) 1,4 in
Altura (métrico) 48.26 mm
Altura del área de impresión (métrico) 35.56 mm
Alternate Part Number M6-38-595-PEL