Learn More
Brady™ Etiquetas de vinilo para todo tipo de clima
Cree etiquetas que resistan hasta 10 años de uso intensivo en exteriores con este material de etiquetas de vinilo de baja contracción (B-595). Imprima casi en cualquier lugar con un material duradero. Brady™ etiquetadora portátil
Marca:  Brady™ 170813
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17910700
  • 44.95€ / paquete de 1
En stock
Descripción
  • Ideal para etiquetar tuberías, equipos, estantes y otras superficies industriales.
  • Diseñado para soportar la exposición prolongada a la luz ultravioleta, productos químicos, grasas y aceites, niebla salina, limpiadores y detergentes, y suciedad.
  • Fabricado con adhesivo acrílico permanente de alta adherencia para usar en superficies rugosas, muy texturizadas, sucias y lisas por igual, especialmente en temperaturas frías.
  • Etiquetas resistentes a la intemperie diseñadas para durar hasta 10 años en un entorno exterior.
Especificaciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
Acrílico permanente
Azul, Blanco
Continua
Arriba
Etiqueta
Etiquetado de componentes y equipos; Etiquetado eléctrico; Identificación de instalaciones; Marcado de suelos; Etiquetado Lean y 5S; Marcado de tuberías y válvulas; Marcado de almacenes
-40 °C
1 Etiqueta(s) / Caja
12.70 mm (W) x 7.62 m (L)
-40 °C a 82 °C
0.102 mm
25 ft.
0,5 in
12.70 mm
M4C-500-595-BL-WT
BS 5609:1986 Sección 2 y sección 3 Cumple con las Directivas 2011/65/UE y 2015/863
Ninguno
Brillo
Vinilo
Transferencia térmica
No estéril
BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510
M4C-500-595-BL-WT
1
-40 °F a 180 °F
295 mm (0,004 in)
12,70 mm x 7,62 m (An x Al)
7.62 m
12.70 mm
0,5 in