Learn More
Brady™ Cinta de vinilo morado con adhesivo permanente para todo tipo de climas, para impresoras M6/M7
Con la capacidad de durar hasta 10 años en un entorno exterior, el vinilo™ de baja contracción de Brady con adhesivo ultra agresivo es ideal para una amplia gama de aplicaciones de identificación.
Marca: Brady™ 173209
Descripción
- Material altamente flexible con adhesivo permanente de alta adherencia para superficies rugosas, muy texturizadas, sucias y en entornos hostiles, y se puede aplicar en temperaturas frías.
- Resiste la exposición a la luz ultravioleta, productos químicos, grasas y aceites, niebla salina, limpiadores y detergentes, y suciedad industrial en general.
- Además de metal recubierto de polvo, también se adhiere a superficies difíciles como bloques de hormigón pintados, madera pintada, plástico texturizado, tuberías revestidas de papel y cajas moldeadas por soplado.
- Cumple con RoHS 2011/65/UE (Pass 2015/863)
- Fabricado en material de vinilo B-595
Especificaciones
| No esterilizable en autoclave | |
| Acrílico permanente | |
| Morado | |
| Continua | |
| Imprimible de una sola cara | |
| Etiqueta | |
| Etiquetado de equipos, etiquetado eléctrico, marcado de suelos, etiquetado de laboratorios, etiquetado Lean y 5S | |
| N.º | |
| Rectángulo | |
| De -40 °C a +82 °C | |
| 0.102 mm | |
| 50 ft. | |
| 0,5 in | |
| M7C-500-595-PL |
| ASTM D 2979, ASTM D 523 | |
| Ninguno | |
| Brillo | |
| Vinilo | |
| Transferencia térmica | |
| No estéril | |
| M710, BMP71 | |
| 50 ft. | |
| -40 °F a +180 °F | |
| 0,004 in | |
| 15,24 m x 12,7 mm (50 ft x 0,5 in) | |
| 15.24 m | |
| 12.7 mm |