Learn More
Brady™ Cinta de vinilo morado con adhesivo permanente para todo tipo de climas, para impresoras M6/M7
Con la capacidad de durar hasta 10 años en un entorno exterior, el vinilo™ de baja contracción de Brady con adhesivo ultra agresivo es ideal para una amplia gama de aplicaciones de identificación.
Marca:  Brady™ 173276
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17888384
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.05€
    79.83€ / paquete de 1
    Ahorro 14.22€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 20-10-2026
Descripción
  • Material altamente flexible con adhesivo permanente de alta adherencia para superficies rugosas, muy texturizadas, sucias y en entornos hostiles, y se puede aplicar en temperaturas frías.
  • Resiste la exposición a la luz ultravioleta, productos químicos, grasas y aceites, niebla salina, limpiadores y detergentes, y suciedad industrial en general.
  • Además de metal recubierto de polvo, también se adhiere a superficies difíciles como bloques de hormigón pintados, madera pintada, plástico texturizado, tuberías revestidas de papel y cajas moldeadas por soplado.
  • Cumple con RoHS 2011/65/UE (Pass 2015/863)
  • Fabricado en material de vinilo B-595
Especificaciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
Acrílico permanente
Morado
Continua
Imprimible de una sola cara
Etiqueta
Etiquetado de equipos, etiquetado eléctrico, marcado de suelos, etiquetado de laboratorios, etiquetado Lean y 5S
N.º
Rectángulo
De -40 °C a +82 °C
0.102 mm
50 ft.
1 in
M7C-1000-595-PL
ASTM D 2979, ASTM D 523
Ninguno
Brillo
Vinilo
Transferencia térmica
No estéril
M710, BMP71
50 ft.
-40 °F a +180 °F
0,004 in
15,24 m x 12,7 mm (50 ft x 1 in)
15.24 m
25.4 mm