Learn More
Brady™ Cinta adhesiva permanente de vinilo marrón para impresoras M6/M7, resistente a la intemperie.
Código de producto. 17888164
Change view
Click to view available options
Color:
Canela
Marrón
Ocre
Dimensiones (L x An):
15,24 m x 12,7 mm (50 pies x 0,5 in)
50 ft x 1 in
50 ft x 2 in
Para utilizar con (equipo):
M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
M710, BMP71
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Dimensiones (L x An) Para utilizar con (equipo) unitSize
17888164 Marrón 50 ft x 1 in M710, BMP71 cada uno
17859204 Marrón 15,24 m x 12,7 mm (50 pies x 0,5 in) M710, BMP71 cada uno
17838844 Marrón 50 ft x 2 in M710, BMP71 cada uno
17868944 Marrón 50 ft x 2 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) cada uno
17838874 Ocre 15,24 m x 12,7 mm (50 pies x 0,5 in) M710, BMP71 cada uno
17898284 Ocre 50 ft x 1 in M710, BMP71 cada uno
17828884 Ocre 50 ft x 2 in M710, BMP71 cada uno
17828414 Canela 50 ft x 1 in M710, BMP71 cada uno
17858744 Canela 50 ft x 2 in M710, BMP71 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 17888164 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 173285
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con la capacidad de durar hasta 10 años en un entorno exterior, el vinilo™ de baja contracción de Brady con adhesivo ultra agresivo es ideal para una amplia gama de aplicaciones de identificación.
  • Material altamente flexible con adhesivo permanente de alta adherencia para superficies rugosas, muy texturizadas, sucias y en entornos hostiles, y se puede aplicar en temperaturas frías.
  • Resiste la exposición a la luz ultravioleta, productos químicos, grasas y aceites, niebla salina, limpiadores y detergentes, y suciedad industrial en general.
  • Además de metal recubierto de polvo, también se adhiere a superficies difíciles como bloques de hormigón pintados, madera pintada, plástico texturizado, tuberías revestidas de papel y cajas moldeadas por soplado.
  • Cumple con RoHS 2011/65/UE (Pass 2015/863)
  • Fabricado en material de vinilo B-595
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ASTM D 2979, ASTM D 523
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Recubrimiento Ninguno
Color Marrón
Acabado Brillo
Formato Continua
Material Vinilo
Caras imprimibles Imprimible por una cara
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de equipos, etiquetado eléctrico, marcado de suelos, etiquetado de laboratorios, etiquetado Lean y 5S
Para utilizar con (equipo) M710, BMP71
Sin látex N.º
Cantidad 50 ft.
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +180 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +82 °C
Grosor (imperial) 0,004 in
Grosor (métrico) 0.102 mm
Dimensiones (L x An) 50 ft x 1 in
Longitud (imperial) 50 ft.
Longitud (métrico) 15.24 m
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25.4 mm
Alternate Part Number M7C-1000-595-BR