Learn More
Estearato todo trans-retinilo, TRC
Código de producto. 30009392
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009392 250 mg 250 miligramos
30005055 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009392 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR275610250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 631-87-8
Fórmula molecular C38H64O2
Peso molecular (g/mol) 552.91
Sinónimo Retinol, octadecanoate (9CI), Retinol, stearate (7CI,8CI), Stearic acid, ester with retinol (6CI), Retinyl stearate, all-trans-Retinyl stearate
Nombre IUPAC [(2E,4E,6E,8E)-3,7-dimetil-9-(2,6,6-trimetilciclohexen-1-il)nona-2,4,6,8-tetraenilo] octadecanoato
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material all-trans-Retinyl Stearate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C38H64O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-27-37(39)40-32-30-34(3)25-22-24-33(2)28-29-36-35(4)26-23-31-38(36,5)6/h22,24-25,28-30H,7-21,23,26-27,31-32H2,1-6H3/b25-22+,29-28+,33-24+,34-30+
Formula Weight (peso de la fórmula) 552.4906