Learn More
Acetato de todo-trans-retinilo, 1,5 millones de IU/g, en aceite de girasol, estabilizado
Código de producto. 15255988 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15255988 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 15255988 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 346325000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 127-47-9 | C22H32O2 | 328.496 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127-47-9
Clave InChI QGNJRVVDBSJHIZ-QHLGVNSISA-N
Sinónimo retinyl acetate, vitamin a acetate, retinol acetate, retinol, acetate, all-trans-retinyl acetate, crystalets, vitamin a1 acetate, all-trans-retinol acetate, vitamin a alcohol acetate, davitan a 650
PubChem CID 638034
ChEBI CHEBI:32095
Nombre IUPAC Acetato de [(2E,4E,6E,8E)-3,7-dimetil-9-(2,6,6-trimetilciclohexen-1-il)nona-2,4,6,8-tetraenil]
SMILES CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CCOC(=O)C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material all-trans-Retinyl acetate
Temperatura de inflamación >100°C
Fórmula molecular C22H32O2
Índice de refracción 1.5470 to 1.5550
Cantidad 500 g
Índice Merck 15,10211
Información de solubilidad Solubility in water: difficult soluble.
Peso molecular (g/mol) 328.49
Viscosidad 20 mPa.s (60°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.49
Porcentaje de pureza 1.50 to 1.65 million IU/g (Vitamin A) Photometr.
Sustancias relacionadas 0.14 (A370/A326) max
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • all-trans-Retinyl acetate, 1.5 million IU/g, in sunflower oil, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.