Learn More
todo-trans-Retinol-d5, > 80%, CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | all-trans-Retinol-d5 |
| CAS | 1185244-58-9 |
| Fórmula molecular | C20H25D5O |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Vitamin A-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H30O/c1-16(8-6-9-17(2)13-15-21)11-12-19-18(3)10-7-14-20(19,4)5/h6,8-9,11-13,21H,7,10,14-15H2,1-5H3/b9-6+,12-11+,16-8+,17-13+/i3D3,10D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])CCC(C)(C)C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/CO)=C1C([2H])([2H])[2H] |
| Peso molecular (g/mol) | 291.48 |