Learn More
Thermo Scientific Chemicals holo-trans-Retinol, 95 %
Código de producto. 10275441 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10275441 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
10699843 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10378983 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
10443635 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10275441 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 347071000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.10€
    52.65€ / 100 miligramos
    Ahorro 11.45€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
El retinol todo-trans, vitamina A, retinol, número de CAS 68-26-8, es una vitamina soluble en grasa que une los receptores retinoides dentro de las células.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• El todo-trans-retinol, conocido comúnmente como vitamina A, es un nutriente esencial soluble en grasa
• El todo-trans-retinol participa en la señalización de hormonas a través de los receptores retinoides
• Es un importante regulador de la división celular y la apoptosis
• La deficiencia puede llevar a trastornos de la visión, óseos, inmunológicos y dermatológicos
Aplicaciones
• Adecuado para la investigación sobre diferenciación celular, desarrollo embrionario, inmunología y más
• Calidad de laboratorio, para uso exclusivo en investigación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68-26-8
Fórmula molecular C20H30O
Peso molecular (g/mol) 286.459
Número MDL MFCD00001552
Clave InChI FPIPGXGPPPQFEQ-OVSJKPMPSA-N
Sinónimo retinol, vitamin a, all-trans-retinol, vitamin a1, alphalin, axerophthol, vitamin a alcohol, oleovitamin a, chocola a, alphasterol
PubChem CID 445354
ChEBI CHEBI:17336
Nombre IUPAC (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimetil-9-(2,6,6-trimetilciclohexen-1-il)nona-2,4,6,8-tetraen-1-ol
SMILES CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CCO)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material all-trans-Retinol
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo a naranja
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 mg
Beilstein 06, III, 2787
Índice Merck 15, 10211
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.46
Porcentaje de pureza ≥94%
Forma física Polvo y aconglomerados
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • all-trans-Retinol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.