Learn More
ácido todo-trans-retinoico, TRC
Código de producto. 30412524
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30412524 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30412524 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR2502005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tretinoin
CAS 302-79-4
Fórmula molecular C20 H28 O2
Cantidad 5 g
Sinónimo Retinoic acid','all-trans- (8CI), (all-E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2,4,6,8-nonatetraenoic acid, 2,4,6,8-Nonatetraenoic acid','3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-','(all-E)-, 3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2,4,6,8-nonatetraenoic acid, AGN 100335, ATRA, Aberel, Airol, Aknoten, Atragen, Cordes Vas, Dermairol, Epi-Aberel, Eudyna, NSC 122578, NSC 122758, Renova, Retacnyl, Retin A, Ro 1-5488, Tretin M, Tretinoin, Vesanoid, Vesnaroid, Vitamin A acid, Vitamin A acid','all-trans-, Vitamin A1 acid','all-trans-, all-(E)-Retinoic acid, all-trans-Retinoic acid, all-trans-Tretinoin, all-trans-Vitamin A acid, all-trans-β-Retinoic acid, trans-Retinoic acid, β-Retinoic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C20H28O2/c1-15(8-6-9-16(2)14-19(21)22)11-12-18-17(3)10-7-13-20(18,4)5/h6,8-9,11-12,14H,7,10,13H2,1-5H3,(H,21,22)/b9-6+,12-11+,15-8+,16-14+
SMILES C\C(=C/C=C/C(=C/C(=O)O)/C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
Nombre IUPAC (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimetil-9-(2,6,6-trimetilciclohexeno-1-il)nona-2,4,6,8-ácido tetraenoico
Peso molecular (g/mol) 300.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.2089