Learn More
Éster metílico del ácido todo-trans-retinoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | all-trans Retinoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 339-16-2 |
| Fórmula molecular | C21 H30 O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Retinoic acid','methyl ester, Retinoic acid','methyl ester','all-trans- (8CI), Methyl all-trans-retinoate, Methyl retinoate, Ro 4-3781, Vitamin A acid methyl ester, all-trans-Methyl retinoate, all-trans-Retinoic acid methyl ester, all-trans-Vitamin A acid methyl ester, β-Retinoic acid methyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H30O2/c1-16(9-7-10-17(2)15-20(22)23-6)12-13-19-18(3)11-8-14-21(19,4)5/h7,9-10,12-13,15H,8,11,14H2,1-6H3/b10-7+,13-12+,16-9+,17-15+ |
| SMILES | COC(=O)\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C |
| Nombre IUPAC | (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimetil-9-(2,6,6-trimetilciclohexen-1-il)nona-2,4,6,8-tetraenoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 314.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 314.2246 |