Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido holo-trans-retinoico, 97 %
Código de producto. 10023433 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10023433 1 g Frasco de vidrio 1 g
10552611 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
10155403 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10023433 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 207340010
Solicitar formato a granel o personalizado
El retinol todo-trans, vitamina A, retinol, número de CAS 68-26-8, es una vitamina soluble en grasa que une los receptores retinoides dentro de las células.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• El retinol todo-trans, conocido comúnmente como vitamina A, es un nutriente esencial soluble en grasa
• El retinol todo-trans interviene en la señalización de hormonas a través de los receptores retinoides
• Es un importante regulador de la división celular y la apoptosis
• La deficiencia puede llevar a trastornos de la vista, los huesos, inmunológicos y de la piel
Aplicaciones
• Adecuado para la investigación sobre diferenciación celular, desarrollo embrionario, inmunología y más
• Calidad apta para laboratorio, para uso exclusivo en investigación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 302-79-4
Fórmula molecular C20H28O2
Peso molecular (g/mol) 300.44
Número MDL MFCD00001551
Clave InChI SHGAZHPCJJPHSC-YCNIQYBTSA-N
Sinónimo retinoic acid, tretinoin, vitamin a acid, all-trans-retinoic acid, trans-retinoic acid, renova, airol, retin-a, vesanoid, atra
PubChem CID 444795
ChEBI CHEBI:15367
Nombre IUPAC (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimetil-9-(2,6,6-trimetilciclohexeno-1-il)nona-2,4,6,8-ácido tetraenoico
SMILES C\C(\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C)=C/C=C/C(/C)=C/C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material all-trans-Retinoic acid
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 179°C to 184°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 09, III, 3118
Índice Merck 15, 8288
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether,dmso (25mg/mL),slightly soluble in alcohol and chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.44
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • all-trans-Retinoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.