Learn More
STEMCELL Technologies All-Trans Retinoic Acid
Código de producto. 17110052
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17110052 500 mg 500 miligramos
15855521 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17110052 Proveedor STEMCELL Technologies N.º de proveedor 72264
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Retinoid pathway activator; Activates retinoic acid receptor (RAR)
  • All-Trans Retinoic Acid is a derivative of Vitamin A that functions as a ligand for the retinoic acid receptor (RAR, IC50 = 14 nM)
  • RARs heterodimerize with retinoid X receptors (RXRs) and bind to retinoic acid response elements (RAREs) in DNA and act as transcription factors, altering gene expression
  • (Apfel et al.), Chambon)
Especificaciones
CAS 302-79-4
Sinónimo ATRA; NSC 122758; Retinoic acid; Trans retinoic acid; Tretinoin; Vitamin A acid
Cantidad 500 mg
Fórmula molecular C20H28O2
Pureza ≥98%