Learn More
todo trans-retinal, TRC
Código de producto. 30012226
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012226 1 g 1 g
30004311 5 g 5 g
18053210 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012226 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR2400001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 116-31-4
Fórmula molecular C20 H28 O
Peso molecular (g/mol) 284.44
Sinónimo Retinal, Retinal, all-trans- (8CI), Retinene 1 (6CI), (all-E)-15-Apo-β-caroten-15-al, (all-E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2,4,6,8-nonatetraenal, 15-Apo-β-caroten-15-al, 15-Apo-β-carotenal, 2,4,6,8-Nonatetraenal, 3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-, (all-E)-, Axerophthal, E-Retinal, Retinaldehyde, Retinene, Vitamin A aldehyde, Vitamin A1 aldehyde, all-E-Retinal, all-trans-Retinal, all-trans-Retinaldehyde, all-trans-Vitamin A aldehyde, trans-Retinal, trans-Vitamin A aldehyde
Nombre IUPAC (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimetil-9-(2,6,6-trimetilciclohexen-1-il)nona-2,4,6,8-tetraenal
SMILES C\C(=C/C=O)\C=C\C=C(/C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material all-trans Retinal
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H28O/c1-16(8-6-9-17(2)13-15-21)11-12-19-18(3)10-7-14-20(19,4)5/h6,8-9,11-13,15H,7,10,14H2,1-5H3/b9-6+,12-11+,16-8+,17-13+
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.214