Learn More
All-trans-retinal, MedChemExpress
Código de producto. 16449316
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16449316 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16449316 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW004500
MedChemExpress All-trans-retinal is a one of the major vitamin A metabolites in the retina. In physiological conditions, all-trans-RAL is regenerated to the visual chromophore, 11-cis-retinal.
All-trans-retinal is a one of the major vitamin A metabolites in the retina. In physiological conditions, all-trans-RAL is regenerated to the visual chromophore, 11-cis-retinal.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material All-trans-retinal
CAS 116-31-4
Color Brownish Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H28O
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (439.46 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(/C=C/C=C(/C=C/C1=C(CCCC(C)1C)C)C)=C\C=O
Peso molecular (g/mol) 284.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.44
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism