Learn More
todo-trans-retinal-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | all-trans-Retinal-d5 |
| CAS | 1217234-58-6 |
| Fórmula molecular | C20H23D5O |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (all-E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2,4,6,8-nonatetraenal-d5, all -trans-Vitamin A Aldehyde-d5, Retinene-d5, E-Retinal-d5, Retinaldehyde-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H28O/c1-16(8-6-9-17(2)13-15-21)11-12-19-18(3)10-7-14-20(19,4)5/h6,8-9,11-13,15H,7,10,14H2,1-5H3/b9-6+,12-11+,16-8+,17-13+/i3D3,10D2 |
| SMILES | O=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C1=C(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])CCC1(C)C |
| Nombre IUPAC | (2E,4E,6E,8E)-9-[3,3-dideuterio-6,6-dimetil-2-(trideuteriometil)ciclohexen-1-il]-3,7-dimetilnona-2,4,6,8-tetraenal |
| Peso molecular (g/mol) | 289.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 289.2454 |