Learn More
todo trans-canthaxanthin, TRC
Código de producto. 30010034
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010034 25 mg 25 miligramos
30012154 5 mg 5 miligramos
30008565 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010034 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC17573525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 514-78-3
Fórmula molecular C40 H52 O2
Peso molecular (g/mol) 564.84
Sinónimo β-Carotene-4,4'-dione (6CI), β-Carotene-4,4'-dione, all-trans- (8CI), 4,4'-Diketo-β-carotene, 4,4'-Dioxo-β-carotene, C.I. 40850, C.I. Food Orange 8, Canthaxanthin, Canthaxanthine, Carophyll red, E 161g, Food Orange 8, Lucantin Red, NSC 374110, Roxanthin Red 10, all-trans-Canthaxanthin
Nombre IUPAC 2,4,4-trimetil-3-[(1E,3E,5E,7E,9E,11E,13E,15E,17E)-3,7,12,16-tetrametil-18-(2,6,6-trimetil-3-oxociclohexen-1-il)octadeca-1,3,5,7,9,11,13,15,17-nonaenilo]ciclohex-2-en-1-one
SMILES C\C(=C/C=C/C=C(\C)/C=C/C=C(\C)/C=C/C1=C(C)C(=O)CCC1(C)C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C2=C(C)C(=O)CCC2(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Canthaxanthin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C40H52O2/c1-29(17-13-19-31(3)21-23-35-33(5)37(41)25-27-39(35,7)8)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)22-24-36-34(6)38(42)26-28-40(36,9)10/h11-24H,25-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+
Formula Weight (peso de la fórmula) 564.3967
Porcentaje de pureza >95%