Learn More
Ácido 5,8-epoxi retinoico totalmente trans (mezcla de diastereómeros), TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | all-trans 5,8-Epoxy Retinoic acid (mixture of diastereomers) |
| CAS | 3012-76-8 |
| Fórmula molecular | C20 H28 O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (2E,4E,6E)-7-(2,4,5,6,7,7a-Hexahydro-4,4,7a-trimethyl-2-benzofuranyl)-3-methyl-2,4,6-octatrienoic Acid, 5,8-Epoxy-5,8-dihydroretinoic Acid, 5,8-Monoepoxyretinoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H28O3/c1-14(12-18(21)22)8-6-9-15(2)16-13-17-19(3,4)10-7-11-20(17,5)23-16/h6,8-9,12-13,16H,7,10-11H2,1-5H3,(H,21,22)/b8-6+,14-12+,15-9+ |
| SMILES | C\C(=C/C(=O)O)\C=C\C=C(/C)\C1OC2(C)CCCC(C)(C)C2=C1 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2E,4E,6E)-7-(4,4,7a-trimetil-2,5,6,7-tetrahidrobenzofuran-2-il)-3-metil-octa-2,4,6-trienoico |
| Peso molecular (g/mol) | 316.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 316.2038 |