Learn More
all-trans-4-Oxoretinoic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16496837
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16496837 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16496837 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY107494A
MedChemExpress all-trans-4-Oxoretinoic acid, an active metabolite of vitamin A, induces gene transcription via binding to nuclear retinoic acid receptors (RARs).
all-trans-4-Oxoretinoic acid, an active metabolite of vitamin A, induces gene transcription via binding to nuclear retinoic acid receptors (RARs).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material all-trans-4-Oxoretinoic acid
CAS 38030-57-8
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H26O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo all-trans 4-Keto Retinoic Acid
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (159.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(/C=C/C=C(/C=C/C1=C(C(CCC(C)1C)=O)C)C)=C\C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 314.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.42
Porcentaje de pureza 90.03%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism