Learn More
Ácido retinoico 4-cetogénico totalmente trans, TRC
Código de producto. 30137688
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137688 5 mg 5 miligramos
30133977 2.5 mg 2.50 miligramo
30011819 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137688 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK2049805MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38030-57-8
Fórmula molecular C20 H26 O3
Peso molecular (g/mol) 314.42
Sinónimo BAL10084, GSK1044133A, BAL0010084-000, BAL0004079-000, BAL4079, 9-cis retinoic acid, alitretinoin related
Nombre IUPAC (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimetil-9-(2,6,6-trimetil-3-oxociclohexen-1-il)nona-2,4,6,8-ácido tetraenoico
SMILES C\C(=C/C=C/C(=C/C(=O)O)/C)\C=C\C1=C(C)C(=O)CCC1(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material all-trans 4-Keto Retinoic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H26O3/c1-14(7-6-8-15(2)13-19(22)23)9-10-17-16(3)18(21)11-12-20(17,4)5/h6-10,13H,11-12H2,1-5H3,(H,22,23)/b8-6+,10-9+,14-7+,15-13+
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.1882
Porcentaje de pureza >95%