Learn More
All-trans 4-Ceto Ácido Retinoico-(9-metil)-D3, TRC
Código de producto. 30389517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30389517 10 mg
30400523 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30389517 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK20498310MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1346606-26-5
Fórmula molecular C20 2H3 H23 O3
Peso molecular (g/mol) 317.44
Sinónimo 4-Oxoretinoic-(9-methyl-d3) acid, 4-Ketoretinoic acid (9-methyl-D3), 4-Oxo-all-trans-retinoic-d3 acid, 4-Oxotretinoin-d3, 4-keto-Retinoic acid-d3, all-trans-4-Oxoretinoic acid-d3, (2E,4E,6E,8E)-3-Methyl-7-(methyl-d3)-9-(2,6,6-trimethyl-3-oxocyclohex-1-en-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenoic acid
Nombre IUPAC (2E,4E,6E,8E)-3-metil-7-(trideuteriometil)-9-(2,6,6-trimetil-3-oxociclohexen-1-il)nona-2,4,6,8-ácido tetraenoico
SMILES [2H]C([2H])([2H])\C(=C/C=C/C(=C/C(=O)O)/C)\C=C\C1=C(C)C(=O)CCC1(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material all-trans-4-Ketoretinoic acid 9-methyl-d3
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H26O3/c1-14(7-6-8-15(2)13-19(22)23)9-10-17-16(3)18(21)11-12-20(17,4)5/h6-10,13H,11-12H2,1-5H3,(H,22,23)/b8-6+,10-9+,14-7+,15-13+/i1D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.207