Learn More
todo-trans-13,14-Dihidroxiretinol (> 80%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | all-trans-13,14-Dihdyroretinol |
| CAS | 115797-14-3 |
| Fórmula molecular | C20 H32 O |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Retinol, 13,14-dihydro-, 13,14-Dihydroretinol, 13,14-Dihydro-all-trans-retinol, all-trans-13,14-Dihydroretinol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H32O/c1-16(8-6-9-17(2)13-15-21)11-12-19-18(3)10-7-14-20(19,4)5/h6,8-9,11-12,17,21H,7,10,13-15H2,1-5H3/b9-6+,12-11+,16-8+ |
| SMILES | CC(CCO)\C=C\C=C(/C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C |
| Nombre IUPAC | (4E,6E,8E)-3,7-dimetil-9-(2,6,6-trimetilciclohexen-1-il)nona-4,6,8-trien-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 288.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 288.2453 |