Learn More
Acetato de todo-rac-alfa-tocoferilo, Mikromol™
Código de producto. 17978424
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17978424 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17978424 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1381.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Acetato de todo-rac-alfa-tocoferilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material all-rac-alpha-Tocopheryl Acetate
CAS 7695-91-2
Nombres de analitos o componentes all-rac-alpha-Tocopheryl Acetate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C31 H52 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo all-rac-alpha-Tocopheryl acetate, all-rac-2,5,7,8-Tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-6-yl acetate
Fórmula InChI InChI=1S/C31H52O3/c1-21(2)13-10-14-22(3)15-11-16-23(4)17-12-19-31(9)20-18-28-26(7)29(33-27(8)32)24(5)25(6)30(28)34-31/h21-23H,10-20H2,1-9H3
SMILES CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCc2c(C)c(OC(=O)C)c(C)c(C)c2O1
Nombre IUPAC Acetato de [2,5,7,8-tetrametil-2-(4,8,12-trimetiltridecil)-3,4-dihidrocromen-6-ilo]
Peso molecular (g/mol) 472.74
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 472,3916 g/mol