Learn More
todo-rac-alfa-tocoferol (vitamina E), Mikromol™
Código de producto. 17951616
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17951616 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17951616 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0167.000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
all-rac-alfa-tocoferol (vitamina E)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-alpha-Tocopherol
CAS 10191-41-0
Nombres de analitos o componentes DL-alpha-Tocopherol
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C29 H50 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 6-Chromanol, 2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)- (8CI), 3,4-Dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-1-benzopyran-6-ol, (±)-α-Tocopherol, 2,5,7,8-Tetramethyl-2-(4',8',12'-trimethyltridecyl)chroman-6-ol, 3,4-Dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-benzopyran-6-ol, DL-α-Tocopherol, Elementol B, Elementol Basic, Elementol R, Ephanyl, Irganox E 210, Rac-α-Tocopherol, Ronotec 201, Ronotec 202, Ronotec DF 120, Uvinul 2000AO, all-rac-α-Tocopherol, dl-α-Tocopherol
Fórmula InChI InChI=1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3
SMILES CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
Nombre IUPAC 2,5,7,8-tetrametil-2-(4,8,12-trimetiltridecil)-3,4-dihidrocromen-6-ol
Peso molecular (g/mol) 430.71
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 430,3811 g/mol