Learn More
Pacific Handy Cutter Cuchilla de seguridad totalmente metálica con resorte trasero
Código de producto. 17719037
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Cuchilla de seguridad
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
17719037 Cuchilla de seguridad paquete de 10
1 options
Código de producto. 17719037 Proveedor Pacific Handy Cutter N.º de proveedor RZ3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    172.53€
    140.92€ / paquete de 10
    Ahorro 31.61€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
La cuchilla compacta de uso general RZ3 combina la durabilidad de una cuchilla industrial con las ventajas de seguridad de un cortador de seguridad autorretráctil.
  • Para evitar lesiones dolorosas y costosas hoja volverá a entrar en el cortador una vez terminado el corte.
  • Con una profundidad de hoja más corta, es menos probable que se dañe el contenido de las cajas.
  • El exclusivo diseño de bisagra integrada y el dial de fácil apertura permiten un cómodo cambio de cuchilla sin herramientas.
  • Además, la fabricación totalmente metálica es extremadamente duradera.
  • Para una mejor retención, compre con la funda de plástico UKH-430 y el cordón en espiral CL-36.
Especificaciones
Tipo de producto Cuchilla de seguridad
Desechables Reutilizables