Learn More
Buerkle™ Raspadador de todas las capas
Código de producto. 10011492
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
180 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10011492 180 mL 1 PCS
1 options
Código de producto. 10011492 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 53511000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El raspador es un tomamuestras especial para polvos y gránulos que no fluyen libremente. La muestra se transfiere al tubo interior cerrado con un raspador. Los separadores deslizantes de PTFE se utilizan para dividir el tubo interior en diferentes zonas. Los separadores también impiden que la muestra se mezcle.
El Scratcher es un tomamuestras especial para polvos y gránulos que no fluyen libremente. La muestra se transfiere al tubo interior cerrable con un raspador.
  • Para productos aplastados voluminosos
  • Las zonas pueden variar gracias a los separadores de PTFE móviles
  • Fabricado en acero inoxidable V4A (1.4404) y PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 180 mL
Longitud (métrico) 100 cm