Learn More
Buerkle™ Taladro de Todas las Capas
Código de producto. 15396277 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
260 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15396277 260 mL cada uno
1 options
Código de producto. 15396277 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 53100150
En stock
El taladro de todas las capas es un tomamuestras especial diseñado específicamente para sustancias muy compactadas. Las cuchillas perforadoras se rebaban fácil y rápidamente hasta la profundidad requerida.
  • Diseñado específicamente para sustancias muy compactadas.
  • Las cuchillas perforadoras se rebaban fácil y rápidamente a la profundidad requerida sin gastar ninguna gran fuerza.
  • Ideal para tomar muestras de medios de alta densidad y todo tipo de polvos y granulados altamente compactados.
  • Ideal para recipientes más grandes, recipientes mixtos y bolsas grandes
  • Las aplicaciones incluyen materiales de construcción, químicos, farmacéuticos, alimentos y artículos de lujo.
  • Acero inoxidable AISI 316L (1.4404)
  • 25 mm de diámetro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Bulk Material Sampler
Material Acero inoxidable (V4A)
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Material del mango Acero inoxidable (V4A)
Tipo de mango Forma de t
Capacidad (imperial) 8.79 oz.
Capacidad (métrico) 260 mL
No. of Chambers 5
Para utilizar con (aplicación) Productos alimenticios
Diámetro (imperial) 0.98 in.
Diámetro de la abertura (imperial) 0.47 in.
Diámetro exterior (imperial) 3.82 in.
Diámetro (métrico) 97 mm
Diámetro del núcleo (métrico) 25 mm
Diámetro de la abertura (métrico) 12 mm
Diámetro exterior (métrico) 97 mm
Longitud (imperial) 60.16 in.
Longitud del eje (imperial) 54.53 in.
Longitud (métrico) 1528 mm
Longitud del eje (métrico) 1385 mm