Learn More
S Murray™ Jeringa de punta Luer-Tipo de vidrio Samco™
Código de producto. 12389209
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
12389209 10 ml cada uno
12359209 1 ml cada uno
12399209 20 ml cada uno
12369209 2 ml cada uno
12379209 5 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12389209 Proveedor S Murray™ N.º de proveedor G811/04
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Utilice estas jeringas para una gran variedad de aplicaciones de investigación. Las jeringas de punta Luer-Tip totalmente de vidrio S Murray™ están graduadas y tienen conectores Luer de vidrio.
Utilice estas jeringas para una gran variedad de aplicaciones de investigación.Las jeringas de punta Luer íntegramente de vidrio S Murray™ están graduadas y tienen conectores Luer de vidrio.
  • Jeringa con accesorio Luer de vidrio
  • Totalmente intercambiables
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE
Material De vidrio
Tipo de producto Jeringa de vidrio de punta Luer-Tip
Cantidad 1 por unidad
Volumen (métrico) 10 ml
Tipo de conexión Punta Luer
Graduated Sí