Learn More
todo-E-heptaprenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | all-E-Heptaprenol |
| CAS | 32304-16-8 |
| Fórmula molecular | C35H58O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (all-E)-3,7,11,15,19,23,27-Heptamethyl-2,6,10,14,18,22,26-octacosaheptaen-1-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C35H58O/c1-29(2)15-9-16-30(3)17-10-18-31(4)19-11-20-32(5)21-12-22-33(6)23-13-24-34(7)25-14-26-35(8)27-28-36/h15,17,19,21,23,25,27,36H,9-14,16,18,20,22,24,26,28H2,1-8H3/b30-17+,31-19+,32-21+,33-23+,34-25+,35-27+ |
| SMILES | CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\CC\C(=C\CC\C(=C\CC\C(=C\CC\C(=C\CO)\C)\C)\C)\C)\C)\C)C |
| Nombre IUPAC | (2E,6E,10E,14E,18E,22E)-3,7,11,15,19,23,27-heptametiloctacosa-2,6,10,14,18,22,26-heptaen-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 494.83 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 494.4488 |