Learn More
Ácido (todo-cis)-8,11,14,17-eicosatetraenoico (10 mg/ml de etanol), TRC
Código de producto. 30370205
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30370205 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30370205 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE4779001ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (all-cis)-8,11,14,17-Eicosatetraenoic Acid
CAS 24880-40-8
Fórmula molecular C20 H32 O2
Cantidad 1 mL
Sinónimo (8Z,11Z,14Z,17Z)-8,11,14,17-Eicosatetraenoic Acid, Bishomostearidonic Acid, 8,11,14,17-Eicosatetraenoic Acid, (all-Z)-8,11,14,17-Eicosatetraenoic Acid, ω-3-Arachidonic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C20H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h3-4,6-7,9-10,12-13H,2,5,8,11,14-19H2,1H3,(H,21,22)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-
SMILES CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCC(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-8,11,14,17-tetraenoico
Peso molecular (g/mol) 304.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.2402
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 10 mg/mL