Learn More
Ácido (todo-cis)-7,10,13,16,19-docosapentaenoico, TRC
Código de producto. 30386441
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30386441 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30386441 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD494460100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (all-cis)-7,10,13,16,19-Docosapentaenoic Acid
CAS 24880-45-3
Fórmula molecular C22 H34 O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo 7,10,13,16,19-Docosapentaenoic acid, (7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-, 7,10,13,16,19-Docosapentaenoic acid, (all-Z)- (8CI), (7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-7,10,13,16,19-Docosapentaenoic acid, (all-Z)-7,10,13,16,19-Docosapentaenoic acid, 7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-Docosapentaenoic acid, 7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-Docosapentaenoic acid, Clupanodonic acid, all-cis-7,10,13,16,19-Docosapentaenoic acid, δ7,10,13,16,19-Docosapentaenoic acid, ω3-Docosapentaenoic acid, (all-cis)-7,10,13,16,19-Docosapentaenoic acid, (Z,Z,Z,Z,Z)-7,10,13,16,19-Docosapentaenoic Acid (C22:5)
Fórmula InChI InChI=1S/C22H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16H,2,5,8,11,14,17-21H2,1H3,(H,23,24)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
SMILES CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCC(O)=O
Nombre IUPAC Ácido (7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-7,10,13,16,19-pentaenoico
Peso molecular (g/mol) 330.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.256