Learn More
Ácido todo-cis-4,7,10,13,16-docosapentaenoico, TRC
Código de producto. 30324862
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30324862 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Código de producto. 30324862 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA0149542.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis Docosapentaenoic acid (DPA)
CAS 25182-74-5
Fórmula molecular C22 H34 O2
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo 4,7,10,13,16-Docosapentaenoic acid, (all-Z)- (8CI), (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)-4,7,10,13,16-Docosapentaenoic acid, (all-Z)-4,7,10,13,16-Docosapentaenoic acid, 4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-Docosapentaenoic acid, Osbond acid, DPA
Fórmula InChI InChI=1S/C22H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h6-7,9-10,12-13,15-16,18-19H,2-5,8,11,14,17,20-21H2,1H3,(H,23,24)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-,19-18-
SMILES CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCC(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)-docosa-4,7,10,13,16-pentaenoico
Peso molecular (g/mol) 330.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.2559