Learn More
Ácido todo-cis-4,7,10,13,16-docosapentaenoico, TRC
Código de producto. 30326558
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30326558 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30326558 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA0149541MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material cis Docosapentaenoic acid (DPA)
CAS 25182-74-5
Fórmula molecular C22 H34 O2
Cantidad 1 mg
Sinónimo 4,7,10,13,16-Docosapentaenoic acid, (all-Z)- (8CI), (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)-4,7,10,13,16-Docosapentaenoic acid, (all-Z)-4,7,10,13,16-Docosapentaenoic acid, 4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-Docosapentaenoic acid, Osbond acid, DPA
Fórmula InChI InChI=1S/C22H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h6-7,9-10,12-13,15-16,18-19H,2-5,8,11,14,17,20-21H2,1H3,(H,23,24)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-,19-18-
SMILES CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCC(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)-docosa-4,7,10,13,16-pentaenoico
Peso molecular (g/mol) 330.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.2559
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.