Learn More
Ácido alquinil mirístico (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Alkynyl Myristic Acid |
| CAS | 82909-47-5 |
| Fórmula molecular | C14 H24 O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 13-Tetradecynoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h1H,3-13H2,(H,15,16) |
| SMILES | OC(=O)CCCCCCCCCCCC#C |
| Nombre IUPAC | ácido tetradec-13-inoico |
| Peso molecular (g/mol) | 224.339 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.178 |