Learn More
Difenilaminas alquiladas, TRC
Código de producto. 30005710
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005710 25 g 25 g
30010865 250 mg 250 miligramos
30004426 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005710 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA57510025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68921-45-9
Fórmula molecular C20H27N
Peso molecular (g/mol) 281.44
Sinónimo n-phenyl-4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)aniline Benzenamine, N-phenyl-ar-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-4-tert-octyldiphenylamine
Nombre IUPAC N-fenil-4-(2,4,4-trimetilpentano-2-il)anilina
SMILES CC(C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=C2)(C)CC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alkylated Diphenylamines
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H27N/c1-19(2,3)15-20(4,5)16-11-13-18(14-12-16)21-17-9-7-6-8-10-17/h6-14,21H,15H2,1-5H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.21