missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ALKBH1 Monoclonal Antibody (OTI4C4), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17565623
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17565623 100 μL 100 microlitros
17585623 30 μL 30 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17565623 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA805636

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

This gene encodes a homolog to the E. coli alkB gene product. The E. coli alkB protein is part of the adaptive response mechanism of DNA alkylation damage repair. It is involved in damage reversal by oxidative demethylation of 1-methyladenine and 3-methylcytosine. Dioxygenase that repairs alkylated single-stranded DNA and RNA containing 3-methylcytosine by oxidative demethylation. Requires molecular oxygen, alpha-ketoglutarate and iron. May have a role in placental trophoblast lineage differentiation. Has DNA lyase activity and introduces double-stranded breaks at abasic sites. Cleaves both single-stranded DNA and double-stranded DNA at abasic sites, with the greatest activity towards double-stranded DNA with two abasic sites.

Especificaciones

Antígeno ALKBH1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4C4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica ALKBH1
N.º de referencia del gen Q13686
Alias de gen ABH, ABH1, ALKBH, alkB, hABH
Símbolos de los genes ALKBH1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 1-245 of human ALKBH1 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8846
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.