Learn More
Alcanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Alkannin |
| CAS | 517-88-4 |
| Fórmula molecular | C16 H16 O5 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (-)-5,8-Dihydroxy-2-(1-hydroxy-4-methyl-3-pentenyl)-1,4-naphthoquinone, (-)-Alkannin, Alkanna red, Anchusa acid, Anchusin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H16O5/c1-8(2)3-4-10(17)9-7-13(20)14-11(18)5-6-12(19)15(14)16(9)21/h3,5-7,10,17-19H,4H2,1-2H3/t10-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=CC[C@H](O)C1=CC(=O)c2c(O)ccc(O)c2C1=O)C |
| Nombre IUPAC | 5,8-dihidroxi-2-[(1S)-1-hidroxi-4-metilpent-3-enil]naftaleno-1,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 288.295 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 288.1 |