Learn More
alcamida CAP , CVR
Código de producto. 30332540
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30332540 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30332540 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA681400500MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alkamide CAP
CAS 68140-01-2
Cantidad 500 mg
Sinónimo Alkamide CAP