Learn More
alcamida CAP , CVR
Código de producto. 30343027
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30343027 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30343027 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6814001G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alkamide CAP
CAS 68140-01-2
Cantidad 1 g
Sinónimo Alkamide CAP