Learn More
Thermo Scientific™ Agua de peptona alcalina salina (ISO) (deshidratada)
Código de producto. 11923362
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
11923362 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 11923362 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor CM1117B
Enriquezca y recupere especies de vibrión en muestras de alimentos y de agua con este medio, que cumple la norma ISO/TS 21872-1 y 2:2007.
Enriquezca y recupere especies de Vibrio a partir de muestras de alimentos y agua con agua de peptona salina oxoide alcalina (ISO) (deshidratada) Thermo Scientific™ Oxoid™ conforme a las normas ISO/TS 21872-1 y 2:2007. Este medio es selectivo al explotar la capacidad de las especies de vibrio para tolerar condiciones alcalinas y niveles altos de cloruro de sodio. El contenido de peptona proporciona las condiciones para el crecimiento y la recuperación de las especies de vibrio, suministrando vitaminas, minerales y nitrógeno en forma de aminoácidos.
Utilice agua de peptona alcalina salina (ISO) para la recuperación selectiva y el enriquecimiento de especies de Vibrio.
  • Crea condiciones alcalinas fuertes y de sodio elevado con el fin de proporcionar un entorno selectivo para especies de Vibrio.
  • Cumple con las normas ISO/TS 21872-1&2 2007.
  • Se puede utilizar como caldo de enriquecimiento no selectivo para el cultivo de especies de Aeromonas.
El agua de peptona alcalina salina (ISO) la describieron por primera vez Shread, Donovan y Lee1 para su uso como caldo de enriquecimiento no selectivo para el cultivo de especies de Aeromonas. Cruickshank indicó que el pH elevado del medio podría utilizarse para cultivar de manera eficaz especies de Vibrio2.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 10 °C a 30 °C
Descripción Agua de peptona alcalina salina (ISO) (deshidratada)
Formulario Polvo
Tipo de producto Medio de enriquecimiento previo
Cantidad 500 g