Learn More
Abnova™ Alkaline Phosphatase (PAP)/Alcalina fosfatasa (IFCC)
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 5 U/μl |
| Para utilizar con (aplicación) | Clonación |
| Cantidad | 1000 unidades |
| Incluye | 10 x Buffer de reacción de fosfatasa alcalina, buffer de dilución (1 x buffer de reacción). Almacenar a -20 °C |