Learn More
Fosfatasa alcalina a partir de E. coli, MP Biomedicals™
Código de producto. 11481105 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kU
100 U
200 U
Tamaño de la unidad:
1 mil unidades
100 unidades
200 unidades
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11481105 200 U 200 unidades
11415406 100 U 100 unidades
11420396 1 kU 1 mil unidades
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11481105 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219981782
Fosfatasa alcalina de E. coli ≥ 30 u/mg de proteína, actividad-∽ 1000 u/ml, suspensión
  • Se utiliza para la conjugación con anticuerpos y otras proteínas para ELISA, Western blotting y detección histoquímica.
  • Se puede utilizar para el etiquetado de proteínas cuando se requiere una alta sensibilidad.
  • La fosfatasa alcalina es una enzima hidrolasa responsable de eliminar grupos fosfatos de muchos tipos de moléculas, incluyendo nucleótidos, proteínas y alcaloides.
  • Es más eficaz en un ambiente alcalino. A veces se usa como sinónimo de la fosfatasa básica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9001-78-9
Fórmula molecular C21H36N8O6
Peso molecular (g/mol) 496.57
Número MDL MFCD00131849
Clave InChI ITZMJCSORYKOSI-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo Orthophosphoric Monoester Phosphohydrolase
Especificaciones
Cantidad 200 U
Forma física Suspensión
compliance-icons
Nombre del producto
  • ALKALINE PHOSPHATASE
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium Sulphate