Learn More
Fosfatasa alcalina a partir de E. coli, MP Biomedicals™
Código de producto. 11415406 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kU
100 U
200 U
Tamaño de la unidad:
1 mil unidades
100 unidades
200 unidades
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11415406 100 U 100 unidades
11481105 200 U 200 unidades
11420396 1 kU 1 mil unidades
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11415406 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219981780
Fosfatasa alcalina de E. coli ≥ 30 u/mg de proteína, actividad-∽ 1000 u/ml, suspensión
  • Se utiliza para la conjugación con anticuerpos y otras proteínas para ELISA, Western blotting y detección histoquímica.
  • Se puede utilizar para el etiquetado de proteínas cuando se requiere una alta sensibilidad.
  • La fosfatasa alcalina es una enzima hidrolasa responsable de eliminar grupos fosfatos de muchos tipos de moléculas, incluyendo nucleótidos, proteínas y alcaloides.
  • Es más eficaz en un ambiente alcalino. A veces se usa como sinónimo de la fosfatasa básica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9001-78-9
Fórmula molecular C21H36N8O6
Peso molecular (g/mol) 496.57
Número MDL MFCD00131849
Clave InChI ITZMJCSORYKOSI-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo Orthophosphoric Monoester Phosphohydrolase
Especificaciones
Cantidad 100 U
Forma física Suspensión