Learn More
Thermo Scientific™ Tampón fosfatasa alcalina-1 (5X)
Código de producto. 15415209
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15415209 250 mL 250 ml
15405209 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15415209 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor J62907.AK
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Para aplicaciones de biología molecular y celular
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
  • Formulación: 200 mM de Tris, 200 mM de NaCl y 40 mM de cloruro de magnesio a pH de 9,5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tampón fosfatasa alcalina-1 (5X)
Forma física Líquido
Cantidad 250 mL
Formulación 200 mM de Tris, 200 mM de NaCl y 40 mM de cloruro de magnesio a pH de 9,5
Para uso exclusivo en investigación