Learn More
Thermo Scientific™ Agua de peptona alcalina (deshidratada)
Código de producto. 10240103
Change view
Click to view available options
Formulario:
Polvo
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Formulario Cantidad unitSize
10240103 Polvo 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 10240103 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor CM1028B
Edge
Enriquezca y recupere especies de vibrio en muestras clínicas, de alimentos y de agua con el agua de peptona alcalina.
Enriquezca y recupere especies de vibrio en muestras clínicas, de alimentos y de agua con el agua de peptona alcalina Thermo Scientific™ Oxoid™. Este medio es selectivo al explotar la capacidad de las especies de vibrio para tolerar condiciones alcalinas y niveles altos de cloruro de sodio. El contenido de peptona proporciona las condiciones para el crecimiento y la recuperación de las especies de vibrio, suministrando vitaminas, minerales y nitrógeno en forma de aminoácidos.
Utilice agua de peptona alcalina salina (ISO) para la recuperación selectiva y el enriquecimiento de especies de vibrio.
  • Crea condiciones alcalinas fuertes y de sodio elevado con el fin de proporcionar un entorno selectivo para vibrio
  • Se puede utilizar para realizar exámenes microscópicos directos de las muestras mediante el método de cultivo en gota suspendida.
El agua de peptona alcalina fue formulada por primera vez por Shread, Donovan y Lee1 para usarse como caldo de enriquecimiento no selectivo para el cultivo de Aeromonas spp. Cruickshank informó que cuando se eleva el pH, el medio se puede utilizar para cultivar eficazmente especies de vibrio.2 El de cloruro sódico al 2 % (p/v) incorporado en este medio promueve el crecimiento de Vibrio cholerae, mientras que la alcalinidad de este medio inhibe la mayor parte de la flora de fondo no deseada.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 10 °C a 30 °C
Descripción Agua de peptona alcalina (deshidratada)
Formulario Polvo
Tipo de producto Medio de enriquecimiento previo
Cantidad 500 g