Learn More
Metales alcalinos, solución estándar plasmática, Specpure™, Ba, Be, Ca, Cs, K, Li, Mg, Na, Rb, Sr a 100 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430720
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
11430720 100 mL 100 ml
11440720 500 mL 500 ml
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11430720
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044428.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Alkali Metals, plasma standard solution
Nombre de nota Ba,Be,Ca,Cs,K,Li,Mg,Na,Rb,Sr at 100μg/mL
Forma física Líquido
Número MDL MFCD08061357
Número UN UN3264
Cantidad 100 mL
Grado Specpure