Learn More
Solución Alkali Blue 6B, Solstice
Código de producto. 15688360
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15688360 250 mL 250 ml
1 options
Código de producto. 15688360 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 32806250ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-02-2027
Añadir a la cesta
0,1 % en etanol, para titulación ácido-base
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alkali Blue 6B Solution
CAS 1324-80-7
Fórmula molecular C37H30N3NaO4S
Número UN 1170
Clave InChI BPCZPTGXEYXQRS-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=C(C=C2)C(C3=CC=C(C=C3)NC4=CC=CC=C4)(C5=CC=C(C=C5)NC6=CC=CC=C6S(=O)(=O)[O-])O.[Na+]
Nombre IUPAC Sodio;2-[4-[bis(4-anilinofenil)-hidroximetil]anilino]benzenosulfonato
Peso molecular (g/mol) 635.714
PubChem CID 71464047
Formula Weight (peso de la fórmula) 635,71g/mol
Cantidad 250 mL
Temperatura de inflamación 14 °C (57,2 °F)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Alkali blue 6B solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, C.I. Pigment blue 61