Learn More
ALK inhibitor 2, MedChemExpress
Código de producto. 16489057
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16489057 5 mg 5 miligramos
16476468 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16489057 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15358
MedChemExpress ALK inhibitor 2 (compound 18) is a potent pyrimidin ALK inhibitor. ALK inhibitor 2 is a potent inhibitor of testis-specific serine/threonine kinase 2 (TSSK2; IC50=37 nM) and focal adhesion kinase (FAK; IC50=5 nM).
ALK inhibitor 2 (compound 18) is a potent pyrimidin ALK inhibitor. ALK inhibitor 2 is a potent inhibitor of testis-specific serine/threonine kinase 2 (TSSK2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ALK inhibitor 2
CAS 761438-38-4
Color Light Gray
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H28ClN7O3S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (96.52 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=C(NC2=C(Cl)C=NC(NC3=C(OC)C=C(N4CCN(C)CC4)C=C3)=N2)C=CC=C1)(NC)=O
Peso molecular (g/mol) 518.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 518.03
Porcentaje de pureza 99.24%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease