Learn More
ALK inhibitor 1, MedChemExpress
Código de producto. 16479057
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16479057 5 mg 5 miligramos
16466468 10 mg 10 miligramos
16403476 25 mg 25 miligramos
16402577 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16479057 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15357
MedChemExpress ALK inhibitor 1 (compound 17) is a potent pyrimidin ALK inhibitor. ALK inhibitor 1 is a potent inhibitor of testis-specific serine/threonine kinase 2 (TSSK2; IC50=31 nM) and focal adhesion kinase (FAK; IC50=2 nM).
ALK inhibitor 1 (compound 17) is a potent pyrimidin ALK inhibitor. ALK inhibitor 1 is a potent inhibitor of testis-specific serine/threonine kinase 2 (TSSK2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ALK inhibitor 1
CAS 761436-81-1
Color Light Green
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H28BrN7O3S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (177.78 mM)
SMILES O=S(C1=C(NC2=C(Br)C=NC(NC3=C(OC)C=C(N4CCN(C)CC4)C=C3)=N2)C=CC=C1)(NC)=O
Peso molecular (g/mol) 562.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 562.48
Porcentaje de pureza 99.62%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease